Estaño hard ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10789.VA 10789.VE
10789.VAEA 216 EUR
10789.VA 10789.VE
Estaño hard ≥99.9% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Estaño
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.2g/15x15cm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587