Estaño ≥99.95% (metals basis), alambre, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10790.G1 10790.G5
10790.G1EA 116 EUR
10790.G1 10790.G5
Estaño ≥99.95% (metals basis), alambre, Ø 3.2 mm (0.13 in)
Estaño
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈58g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Índice Merck: 12,09587