Estaño ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11009.06 11009.14 11009.22
11009.06EA 84.3 EUR
11009.06 11009.14 11009.22
Estaño ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 3 mm (0.1 in)
Estaño
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Teardrop Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587