Estaño ≥99.995% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
11013.04EA 44.5 EUR
11013.04 11013.09 11013.18 11013.30
Estaño ≥99.995% (metals basis), en polvo -100 mesh
Estaño
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587