Estaño ≥99.9985% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11457.FG 11457.FY 11457.HL
11457.FGEA 94.1 EUR
11457.FG 11457.FY 11457.HL
Estaño ≥99.9985% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Estaño
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.1g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587