Estaño ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11459.FI 11459.GH
11459.FIEA 85.5 EUR
11459.FI 11459.GH
Estaño ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Estaño
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587