Estaño ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11460.FI 11460.GH
11460.FIEA 77.5 EUR
11460.FI 11460.GH
Estaño ≥99.998% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Estaño
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.8g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587