Estaño ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11905.BW 11905.CB 11905.CD
11905.BWEA 49.2 EUR
11905.BW 11905.CB 11905.CD
Estaño ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Estaño
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈5.72g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Índice Merck: 12,09587