Estaño ≥99.9985% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11906.G1 11906.G5 11906.G9
11906.G1EA 50.2 EUR
11906.G1 11906.G5 11906.G9
Estaño ≥99.9985% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Estaño
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈1.43g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Índice Merck: 12,09587