Estaño ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11907.G1 11907.G5 11907.G9
11907.G1EA 37.4 EUR
11907.G1 11907.G5 11907.G9
Estaño ≥99.998% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Estaño
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈0.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 23-141-8
Índice Merck: 12,09587