Estaño ≥99.85% (metals basis), placa, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12602.GH 12602.HP
12602.GHEA 121 EUR
12602.GH 12602.HP
Estaño ≥99.85% (metals basis), placa, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Estaño
Purity: 99.85% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈234g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587