Estaño ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14148.BU 14148.BY
14148.BUEA 135 EUR
14148.BU 14148.BY
Estaño ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Estaño
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈9.23g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587