Estaño ≥99% (metals basis), láminas, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14636.RD 14636.RE
14636.RDEA 150 EUR
14636.RD 14636.RE
Estaño ≥99% (metals basis), láminas, Thickness: 0.33 mm (0.013 in)
Estaño
Purity: 99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈100g/15x27cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587