Estaño ≥99.99% (metals basis), en perlas 3 mm (0.1 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36641.22 36641.36
36641.22EA 269 EUR
36641.22 36641.36
Estaño ≥99.99% (metals basis), en perlas 3 mm (0.1 in)
Estaño
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: Shot Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587