Estaño ≥99.5%, en gránulos ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36691.22 36691.36
36691.22EA 64.5 EUR
36691.22 36691.36
Estaño ≥99.5%, en gránulos ACS
Estaño
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587