Estaño ≥99.5%, mossy ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39640.18
39640.30
39640.18EA
46
EUR
39640.18
39640.30
Estaño ≥99.5%, mossy ACS
Estaño
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-31-5
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Melting Point: 231.9 deg C
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Formula:
Sn MW: 118.71 g/mol Pto. Ebullición: 2270 Pto. de fusión: 232 Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133862 Núm. CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Índice Merck: 12,09587 |