Estaño ≥98.8% (metals basis), láminas, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41604.CL 41604.VA 41604.VE
41604.CLEA 460 EUR
41604.CL 41604.VA 41604.VE
Estaño ≥98.8% (metals basis), láminas, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Estaño
Purity: 98.8% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈8.2g/15x15cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587