Estaño ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43308.HP 43308.GH 43308.FI
43308.HPEA 638 EUR
43308.HP 43308.GH 43308.FI
Estaño ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.18 mm (0.007 in)
Estaño
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈3.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
MW: 118.71 g/mol
Pto. Ebullición: 2270
Pto. de fusión: 232
Densidad: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587