Estaño ≥99.98% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43341.BY
43341.BU
43341.BYEA
475
EUR
43341.BY
43341.BU
Estaño ≥99.98% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Estaño
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-31-5
Molecular Formula: Sn
Formula Weight: 118.710
Physical Form: ≈9.23g/cm
Density: 7.310
MDL No.: MFCD00133862
Formula:
Sn MW: 118.71 g/mol Pto. Ebullición: 2270 Pto. de fusión: 232 Densidad: 7.310 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133862 Núm. CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Índice Merck: 12,09587 |