Estaño ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43416.14
43416.22
43416.14EA
103
EUR
43416.14
43416.22
Estaño ≥99.995% (metals basis), bala, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Estaño
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-31-5
Formula Weight: 118.710
Physical Form: ≈1.5g/slug
Density: 7.310G/CC
Odour: Odourless
Boiling Point: 2270 deg C
MDL No.: MFCD00133862
Formula:
Sn Pto. Ebullición: 2270 °C Pto. de fusión: 231,9 °C Densidad: 7,310G/CC Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00133862 Núm. CAS: 7440-31-5 EINECS: 231-141-8 Índice Merck: 12,09587 |