Estaño, polvo esférico APS ∼ 0.1 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43461.22 43461.14
43461.22EA 857 EUR
43461.22 43461.14
Estaño, polvo esférico APS ∼ 0.1 µm
Estaño
CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,09587