Estaño ≥99% (metals basis), en perlas ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45096.A1 45096.36 45096.22
45096.A1EA 229 EUR
45096.A1 45096.36 45096.22
Estaño ≥99% (metals basis), en perlas ≤ 3.175 mm (0.125 in)
Estaño
Purity: 99% CAS No.: 7440-31-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587