Centrífugas de sobremesa, ventiladas/refrigeradas, 5810 / 5810 R (producto de laboratorio general)
Proveedor: EPPENDORF
5810000.010 5810000.320 5810000.420 5810000.525 5810000.620 5811000.015 5811000.325 5811000.420 5811000.620 5811000.820
521-2428EA 5740 EUR
521-2428 521-2640 521-2642 521-2644 521-3508 521-3509 521-2641 521-2643 521-2645 EPPE5811000.820
Centrífugas de sobremesa, ventiladas/refrigeradas, 5810 / 5810 R (producto de laboratorio general)
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
This reliable centrifuge for medium to high-throughput applications combines extraordinary versatility and capacity for both tubes and plates with an extraordinary compact footprint. Bucket adapters and adapter modules can be stacked until the required tube height is attained and then lowered onto the holders in the rectangular buckets. The stable plastic adapters are robustly constructed and can be easily cleaned, even autoclaved in their entirety in the event of contamination with biologically active sample material.
  • Reconocimiento de rotor automático para detectar el tipo de rotor y establecer la velocidad permitida máxima para garantizar la seguridad
  • Programación rápida y sencilla del tiempo, la temperatura (modelos con refrigeración), la velocidad, la fuerza centrífuga relativa y los valores de radio de centrifugación
  • Hasta 35 programas definidos por el usuario
  • Bloqueo de tapa motorizada
  • Los modelos 5810 R incluyen la función "FastTemp" para acelerar la refrigeración y la función de refrigeración en modo de espera "Standby" mantiene la cámara del rotor a la temperatura establecida mientras la tapa está cerrada