Estaño Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07806.0250 1.07806.1000
1.07806.0250EA 303 EUR
1.07806.0250 1.07806.1000
Estaño Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Estaño
Formula: Sn
Pto. Ebullición: 2270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 232 °C
Densidad: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133862
Núm. CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Índice Merck: 12,09587
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 232 °C
Molar Mass 118.71 g/mol
Boiling Point 2260 °C (1013 hPa)
Density 7.3 g/cm3 (20 °C)