Antimonio ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11071.09 11071.18 11071.30
11071.09EA 97.5 EUR
11071.09 11071.18 11071.30
Antimonio ≥99.9999% (metals basis), en perlas, Puratronic® 1-3 mm (0.04-0.1 in)
Antimonio
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
Pto. Ebullición: 1637 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 630 °C
Densidad: 6,684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,00733