Antimonio 99,999 Metals basis, shots ≤ 6 mm (0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
11348.22 11348.14 11348.36
11348.22EA 364 EUR
11348.22 11348.14 11348.36
Antimonio 99,999 Metals basis, shots ≤ 6 mm (0.2 in)
Antimonio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134030
Formula: Sb
MW: 121.76 g/mol
Pto. Ebullición: 1637
Pto. de fusión: 630
Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134030
Núm. CAS: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,00733