Antimonio ≥99.8% (metals basis), broken rod, Longitud: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45047.A3
45047.36
45047.A3EA
776
EUR
45047.A3
45047.36
Antimonio ≥99.8% (metals basis), broken rod, Longitud: various, Ø 12.7 mm (0.50 in)
Antimonio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-36-0
Physical Form: Broken pieces from cast rod
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb MW: 121.76 g/mol Pto. Ebullición: 1637 Pto. de fusión: 630 Densidad: 6.684 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134030 Núm. CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,00733 |