Antimonio ≥99% (metals basis), en perlas ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
45095.22
45095.A1
45095.36
45095.22EA
51.1
EUR
45095.22
45095.A1
45095.36
Antimonio ≥99% (metals basis), en perlas ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Antimonio
Purity: 99%
CAS No.: 7440-36-0
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134030
Formula:
Sb Pto. Ebullición: 1637 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 630 °C Densidad: 6,684 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134030 Núm. CAS: 7440-36-0 EINECS: 231-146-5 UN: 2871 ADR: 6.1,III Índice Merck: 12,00733 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...