Arsénico ≥99.99999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
acondicionado en Argón
Purity: 99.99999+%
CAS No.: 7440-38-2
Molecular Formula: As
Formula Weight: 74.92
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 1558
MDL No.: MFCD00085309
Formula:
As Pto. de fusión: 817 °C Densidad: 5,727 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085309 Núm. CAS: 7440-38-2 EINECS: 213-148-6 UN: 1558 ADR: 6.1,II Índice Merck: 12,00832 |