Arsénico ≥99.9999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Ampuled under argon
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
13375.09EA 117 EUR
13375.09 13375.14 13375.22 13375.A1
Arsénico ≥99.9999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Arsénico
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-38-2 Physical Form: Ampouled under argon Odour: Odourless UN No.: 1558 MDL No.: MFCD00085309
Formula: As
Pto. de fusión: 817 °C
Densidad: 5,727 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085309
Núm. CAS: 7440-38-2
EINECS: 213-148-6
UN: 1558
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,00832