Bismuto ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00915.30 00915.A1
00915.30EA 221 EUR
00915.30 00915.A1
Bismuto ≥99.9% (metals basis), barras, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Bismuto
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈12.5g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271…272 °C
Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Índice Merck: 12,01297