Bismuto ≥99.998% (metals basis), agujas 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10109.22 10109.36 10109.A3
10109.22EA 84.8 EUR
10109.22 10109.36 10109.A3
Bismuto ≥99.998% (metals basis), agujas 1-5 cm, Length: 1-5 cm (0.4-2 in)
Bismuto
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Approximately 1.5mm diameter Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271…272 °C
Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Índice Merck: 12,01297