Bismuto ≥99.99% (metals basis), piezas ≤ 10 cm (3.9 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12208.30 12208.A1 12208.A7
12208.30EA 113 EUR
12208.30 12208.A1 12208.A7
Bismuto ≥99.99% (metals basis), piezas ≤ 10 cm (3.9 in)
Bismuto
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271…272 °C
Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Índice Merck: 12,01297