Bismuto ≥99.999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14442.22
14442.36
14442.A3
14442.22EA
81.4
EUR
14442.22
14442.36
14442.A3
Bismuto ≥99.999% (metals basis), terrones policristalinos, Puratronic® 2-8 mm (0.08-0.3 in)
Bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formula:
Bi Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 271…272 °C Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134033 Núm. CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Índice Merck: 12,01297 |