Bismuto ≥99.99% (metals basis), agujas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41485.22
41485.36
41485.A3
41485.22EA
84.6
EUR
41485.22
41485.36
41485.A3
Bismuto ≥99.99% (metals basis), agujas
Bismuto
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Approx. 1.5-3.0mm diameter; Various lengths
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134033
Formula:
Bi Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 271…272 °C Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134033 Núm. CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 Índice Merck: 12,01297 |