Bismuto ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 11 mm (0.43 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41534.14 41534.22 41534.36
41534.14EA 96.9 EUR
41534.14 41534.22 41534.36
Bismuto ≥99.99% (metals basis), barras, Ø 11 mm (0.43 in)
Bismuto
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈9.3g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271…272 °C
Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Índice Merck: 12,01297