Bismuto ≥99.999% (metals basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
41636.FF 41636.FI
41636.FFEA 563 EUR
41636.FF 41636.FI
Bismuto ≥99.999% (metals basis), láminas, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Bismuto
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: ≈6.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271…272 °C
Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Índice Merck: 12,01297