Bismuto ≥99.997% (metals basis), en gránulos 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado en Argón
44807.22 44807.36 44807.A3
44807.22EA 173 EUR
44807.22 44807.36 44807.A3
Bismuto ≥99.997% (metals basis), en gránulos 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Bismuto
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-69-9 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134033
Formula: Bi
Pto. Ebullición: 1490 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 271…272 °C
Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134033
Núm. CAS: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
Índice Merck: 12,01297