Bismuto 99.5%, en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
318091000
318095000
ACRO318091000EA
77.6
EUR
ACRO318091000
ACRO318095000
Bismuto 99.5%, en polvo -100 mesh
Bismuto
Formula:
Bi Pto. de fusión: 271 °C Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134033 Núm. CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Golden to brown to grey Powder |
Particle size | ≤100 mesh |
Total trace metal impurities | ≤0.5 % |