Bismuto ≥99.5% (metals basis), en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10110.22
10110.36
10110.A3
10110.22EA
67.5
EUR
10110.22
10110.36
10110.A3
Bismuto ≥99.5% (metals basis), en polvo -100 mesh
Bismuto
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Apparent density 3.8-4.6g/cm3
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formula:
Bi Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134033 Núm. CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |