Bismuto ≥99.999% (metals basis), en polvo -200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10766.06
10766.14
10766.22
10766.06EA
105
EUR
10766.06
10766.14
10766.22
Bismuto ≥99.999% (metals basis), en polvo -200 mesh
Bismuto
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-69-9
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00134033
Formula:
Bi Densidad: 9,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134033 Núm. CAS: 7440-69-9 EINECS: 231-177-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III |