Azufre 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
199930100 199930500 199932500
ACRO199930100EA 50.8 EUR
ACRO199930100 ACRO199930500 ACRO199932500
Azufre 99.999% (trace metals basis)
Azufre
Formula: S
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Pieces
Particle size ≤12 mm
Total trace metal impurities ≤0.001 %