Azufre 99.5+%, refinado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
201220025 201220100 201225000
ACRO201220025EA 86.8 EUR
ACRO201220025 ACRO201220100 ACRO201225000
Azufre 99.5+%, refinado
Azufre
Formula: S
MW: 32,07 g/mol
Pto. Ebullición: 445 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.50 %
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.08 %
Acidity ≤0.01 % (as H2SO4)