Azufre 99.5%, bisublimado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
201250025 201250250
ACRO201250025EA 144 EUR
ACRO201250025 ACRO201250250
Azufre 99.5%, bisublimado
Azufre
Formula: S
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 114 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Assay ≥99.4 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Free acid (H2SO4) ≤0.02 %
Free alkali (NaOH) ≤0.01 %