Azufre ≥99.999% (metals basis), piezas, Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
10755.09 10755.18 10755.30
10755.09EA 59.6 EUR
10755.09 10755.18 10755.30
Azufre ≥99.999% (metals basis), piezas, Puratronic®
Azufre
Purity: 99.999% CAS No.: 7704-34-9 Physical Form: Random Sizes Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formula: S
MW: 32,07 g/mol
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…119 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059