Azufre ≥99.5%, en polvo, precipitado

Proveedor: Thermo Scientific
Peligro

10785.36 10785.A3
10785.36EA 61.7 EUR
10785.36 10785.A3
Azufre ≥99.5%, en polvo, precipitado
Azufre

Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316

Formula: S
MW: 32,07 g/mol
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…119 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR