Azufre ≥99.5%, en polvo -100 mesh, sublimado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
33394.36 33394.A3
33394.36EA 56.5 EUR
33394.36 33394.A3
Azufre ≥99.5%, en polvo -100 mesh, sublimado
Azufre
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formula: S
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…119 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059