Azufre ≥99.5%, en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43766.A3 43766.36
43766.A3EA 210 EUR
43766.A3 43766.36
Azufre ≥99.5%, en polvo -325 mesh
Azufre
Purity: 99.5% CAS No.: 7704-34-9 Appearance: Yellow Odour: Weak UN No.: 1350 MDL No.: MFCD00085316
Formula: S
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…119 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059