Azufre ≥99%, en forma de flor
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A17260.22 A17260.0E A17260.36
A17260.22EA 25.6 EUR
A17260.22 A17260.0E A17260.36
Azufre ≥99%, en forma de flor
Azufre
Formula: S
MW: 32,07 g/mol
Pto. Ebullición: 445 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 113…119 °C
Densidad: 2,36 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085316
Núm. CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6
UN: 1350
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,09059