Selenio ≥99.999% (metals basis), balas amorfas, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10603.18 10603.30 10603.A1
10603.18EA 113 EUR
10603.18 10603.30 10603.A1
Selenio ≥99.999% (metals basis), balas amorfas, Puratronic® 2-6 mm (0.08-0.2 in)
Selenio
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-49-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090
Formula: Se
Pto. Ebullición: ∼685 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 217 °C
Densidad: 4,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134090
Núm. CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,08572